Learn More
Palladium-Nickel-Gaze, 50 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.1578 mm (0.0062 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Filtration
547.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium Nickel gauze |
---|---|
Namenshinweis | 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pd:Ni; 95:5 wt% |
MDL-Nummer | MFCD05863544 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11439920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044698.FL |
75 x 75 mm |
547.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11449920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044698.GT |
150 x 150 mm |
1785.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Palladium Nickel gauze | |
Pd:Ni; 95:5 wt% | |
Insoluble in water. | |
Drahtgewebe |
50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire | |
MFCD05863544 | |
50 Mesh |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H351-H317
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H350-H373
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen