Learn More
Palladium(II)-Trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368238
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium(II)-Trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368238
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11368238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039448.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42196-31-6
Summenformel C4F6O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 332.45
MDL-Nummer MFCD00013204
InChI-Schlüssel PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) trifluoroacetate
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in diethyl ether and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and trifluoroacetic acid.
IUPAC-Name palladium(2+) ditrifluoroacetate
Formelmasse 332.44
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Brown powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM13L032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number039448.06,039448.03
ChargennummerR15J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog Number039448.06,039448.03
ChargennummerX05I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number039448.06,039448.03
ChargennummerR04I062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number039448.06,039448.03
ChargennummerH11Q21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039448.06,039448.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-Trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >