Learn More
Palladium(II)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Pd 85 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321678
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium(II)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Pd 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321678
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11321678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011040.03
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Katalytische Reduktion in der organischen Synthese
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-08-5
Summenformel OPd
Molekulargewicht (g/mol) 122.42
MDL-Nummer MFCD00011172
InChI-Schlüssel JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5083724
SMILES [O--].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) oxide
Schmelzpunkt 870°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Merck Index 14,6993
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in aqua regia; Insoluble in water and acids.
IUPAC-Name palladium(2+) oxidandiide
Formelmasse 122.4
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 85% min.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.70 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ30L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2025 Catalog Number011040.06,011040.03
ChargennummerX24K047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number011040.06,011040.03
ChargennummerP25K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number011040.06,011040.03
ChargennummerZ09I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog Number011040.06,011041.09,011040.03
ChargennummerF16N18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011040.06,011041.09,011040.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Pd 85 % min., Thermo Scientific Chemicals >