Learn More
Palladium(II)-nitrat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
167.84 CHF - 3579.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 207596-32-5, 10102-05-3
Summenformel N2O6Pd
Molekulargewicht (g/mol) 230.43
MDL-Nummer MFCD00149818
InChI-Schlüssel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci
PubChem CID 16211503
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10279243
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389910010
1 g Glasflasche 167.84 CHF
1 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10239293
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389910050
5 g Glasflasche 840.18 CHF
5 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11994361
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389910250
25 g Glasflasche
3579.81 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-nitrat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals