Learn More
Palladium(II)-2,4-pentandionat, Pd 34.7 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376028
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium(II)-2,4-pentandionat, Pd 34.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376028
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11376028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010517.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Carbonylierung, Oligomerisierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14024-61-4
Summenformel C10H14O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 304.64
MDL-Nummer MFCD00000025 MFCD00000025
InChI-Schlüssel JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Synonym palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
PubChem CID 53384484
IUPAC-Name (E)-4-Oxopent-2-en-2-olat; Palladium(2+)
SMILES [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene and chloroform.
Formelmasse 304.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 34.7%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM15L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number010517.03,010517.06
ChargennummerU15K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number010517.03,010517.06
ChargennummerN19K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number010517.03,010517.06
ChargennummerR08J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number010517.03,010517.06
ChargennummerM09J053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number010517.03,010520.03,010517.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-2,4-pentandionat, Pd 34.7 %, Thermo Scientific Chemicals >