Learn More
Palladiumhydroxid, Pd 20 % auf Kohlenstoff, nominell 50 % Wasser, Pearlman-Katalysator, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird als Katalysator für die Hydryolyse von Benzylgruppen und Epoxiden verwendet.
Es wird verwendet, um Nitroverbindungen zu Aminen zu reduzieren.
Dient als Dehydrierungsreagenz sowie als nützliches Reagenz für die Debenzylierung
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium Hydroxide |
Namenshinweis | 20% on Carbon, nominally 50% water |
Physikalische Form | Schwarzes feuchtes Pulver |
Menge | 2 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R05L001 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 042578.04,042578.09,042578.18 |
Z04K009 | Analysenzertifikat | 06/12/2024 | 042578.04,042578.09,042578.18 |
N02I041 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 042578.04,042578.09,042578.18 |
LB0325 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042578.04,042578.09,042578.18 |
L20K21 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042578.04,042578.09,042578.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Palladium hydroxide