Learn More
Palladiumhydroxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338298
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumhydroxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338298
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11338298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039496.01
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12135-22-7
Summenformel H2O2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 140.43
MDL-Nummer MFCD00064599
InChI-Schlüssel NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium hydroxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Palladium(2+); Dihydroxid
Formelmasse 140.42
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ09L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
Chargennummer62500046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
ChargennummerT20K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
ChargennummerS24K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
ChargennummerZ03F032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Palladiumhydroxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >