Learn More
Palladiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, ≥99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366378
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, ≥99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366378
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11366378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011917.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) ≥99.95%
Geruch Odorless
Gewicht ≈3.8g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC07Q36 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011917.FI,011917.FF
ChargennummerI17W023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011917.FI,011917.FF
ChargennummerR04E024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011917.FI,011917.FF
ChargennummerG27U026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011917.FI,011917.FF
ChargennummerF26N17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011917.FI,011917.FF
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, ≥99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >