Learn More
Palladium auf Aluminiumoxid, 5 % Pd, Pulver, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10471101
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium on alumina
Farbe Schwarz oder grau bis silberfarben
Strukturformel Pd
Menge 10 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 4.0 to 6.0% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Produktidentifikator
  • Palladium on alumina powder, dry
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium auf Aluminiumoxid, 5 % Pd, Pulver, trocken, Thermo Scientific Chemicals >