Learn More
Palladium, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Pulver, Partikelgrösse -20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
365.82 CHF - 6748.58 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10686962
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
193690010
1 g Glasflasche
365.82 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10431431
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
193690050
5 g Glasflasche
1721.57 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10462855
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
193690250
25 g Glasflasche
6748.58 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Specificatie
Mehr anzeigen
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Entzündbarer Feststoff.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep container tightly closed.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Palladium, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Pulver, Partikelgrösse -20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals