Learn More
Palladium, 5 % auf Bariumsulfatpulver, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378007
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium, 5 % auf Bariumsulfatpulver, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378007
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11378007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 021162.09
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydrodehalogenierung, Rosenmund-Reduktion, asymetrische Hydrierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Namenshinweis 5% on barium sulfate powder, Unreduced
Farbe Braun
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT30K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number021162.09,021162.18
ChargennummerQ01K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number021162.09,021162.18
ChargennummerP22K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number021162.09,021162.18
ChargennummerU24J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number021162.09,021162.18
ChargennummerT26J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number021162.09,021162.18
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium, 5 % auf Bariumsulfatpulver, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals >