Learn More
Palladiumpulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15475985
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumpulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475985
2.5 g
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15475985
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011722.88
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Grau bis Schwarz
Namenshinweis 5% on barium sulfate powder
Aussehen grayish black powder
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU16E026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog Number011722,011722.22,011722.88,011722.14
ChargennummerG31Y010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011722.22,011722.88,011722.14,011723.14
ChargennummerU16E026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011722.22,011722.88,011722.14,011723.14
ChargennummerH08X045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011722.22,011722.88,011722.14,011723.14
ChargennummerC21Q42 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011722.22,011722.88,011722.14,011723.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumpulver, Thermo Scientific Chemicals >