Learn More
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, 5R394, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
87.90 CHF - 440.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Summenformel | Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 106.42 |
MDL-Nummer | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
InChI-Schlüssel | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
PubChem CID | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
IUPAC-Name | Palladium |
SMILES | [Pd] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15412577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045921.06 |
5 g |
87.90 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15422577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045921.14 |
25 g |
440.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
Palladium |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Spezifikation
Palladium | |
7440-05-3 | |
Pd | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
1.5 g/mL |
5% on activated carbon paste, 5R394 | |
Schwarz | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
Palladium | |
23938 | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen