Learn More
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, 5R39, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478460
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, 5R39, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478460
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11478460
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044337.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Debenzylierung, C-N- und C-O-Spaltung, Alken-Hydrierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Namenshinweis 5% on activated carbon paste, 5R39
Farbe Schwarz
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM12J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
ChargennummerW22I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
ChargennummerQ21I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
ChargennummerR06I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
ChargennummerP31I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, 5R39, Thermo Scientific Chemicals >