Learn More
Palladium, 20 % auf Aktivkohlepulver, Standard, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354427
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium, 20 % auf Aktivkohlepulver, Standard, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354427
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11354427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038308.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Namenshinweis 20% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqua regia. Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ10L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number038308.09,038308.MD,038308.18,038308.04
ChargennummerM22L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Catalog Number038308.09,038308.18,038308.MD,038308.04
ChargennummerZ03K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number038308.09,038308.18,038308.MD,038308.04
ChargennummerX22K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number038308.09,038308.18,038308.MD,038308.04
ChargennummerF03Q19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038308.09,039101.A4,038308.18,038308.MD,039101.22,039101.A1,038308.04
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium, 20 % auf Aktivkohlepulver, Standard, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals >