Learn More
Palladium, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314417
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314417
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11314417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038304.06
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: 900 bis 1100 m2/g; auf Trockengewichtsbasis verkauft. Das Einheitsgewicht schließt das Wassergewicht aus
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Schwarz
Namenshinweis 10% on activated carbon powder
Aussehen Moist black powder
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and organic solvents.
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP31I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number038304.06,038304.22,038304.14
ChargennummerU04G044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number038304.06,038304.22,038304.14
ChargennummerI19K20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number038304.06,038304.22,038304.14
ChargennummerR04E004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number038304.06,038304.22,038304.14
ChargennummerL04T025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number038304.06,038304.22,038304.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium, Thermo Scientific Chemicals >