Learn More
Palladium, 10 % auf Aktivkohle-Pulver, Eierschale, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Debenzylation. Catalysts is much easier as it greatly reduces dusting and metal loss. Used to reduce nitro compounds to amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Namenshinweis | 10% on activated carbon powder, Eggshell, reduced |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3178 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Geruch | Odorless |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
K26Z022 | Analysenzertifikat | 14/01/2025 | 044696.18 |
C25U039 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044698.FL,044696.18 |
L01X006 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044698.FL,044696.18 |
F04S032 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044698.FL,044696.18 |
L15X023 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044698.FL,044696.18 |