Learn More
Palladium, 1 % auf Aktivkohlepulver, Eierschale, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410151
Verfügbar ab: 04-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium, 1 % auf Aktivkohlepulver, Eierschale, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410151
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410151
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038527.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Namenshinweis 1% on activated carbon powder, nominally 50% water wet, Eggshell, Reduced
Menge 5 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW23F069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038527.22,038527.14,038527.06
ChargennummerK11W056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number038527.22,038527.14,038527.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium, 1 % auf Aktivkohlepulver, Eierschale, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals >