Learn More
Brady™ Lack
Paint for floor and road markings.
260.00 CHF - 519.00 CHF
Spezifikation
Alternate Part Number | PEINTURE ROUTIERE (5KG) NOIR |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Lackierung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Floor Marking, Traffic Control |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11741106
|
Brady™
804319 |
Schwarz |
260.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11731106
|
Brady™
804318 |
Weiß |
519.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- For Floor Marking.
- For Traffic Control.
Spezifikation
PEINTURE ROUTIERE (5KG) NOIR | |
Je 1 | |
Lackierung | |
Floor Marking, Traffic Control |