Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter, Broad Range
Eine Mischung aus 11 Proteinen (5 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blotting.
129.00 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Number of Markers | 11 |
---|---|
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 5 bis 250 kDa |
Färbemitteltyp | Ungefärbt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11892124
|
Thermo Scientific™
26630 |
2 x 250 μl |
129.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17116108
|
Thermo Scientific™
26630X4 |
8 x 250 µl |
393.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Die Thermo Scientific™ PageRuler ungefärbte Breitspektrum-Poteinleiter ist eine Mischung aus 11 Proteinen (5 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards in der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE) und zum Western Blotting.
Die Protein-MW-Marker trennen sich bei der Analyse durch SDS-PAGE in klar erkennbare scharfe Banden von 5 bis 250 kDa auf und werden mit Coomassie-Farbstoff oder Silber gefärbt. Die 100, 50 und 20 kDa-Banden sind von höherer Intensität und dienen als Referenzbanden. Proteine können auf Western Blots durch Färben mit Ponceau S, Coomassie-Blau oder anderen Proteinfärbungen nachgewiesen werden. Darüber hinaus enthalten die Leiterproteine (außer dem 5 kDa-Peptid) eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz und können auf Western Blots mit Strep-Tactin™ Konjugaten nachgewiesen werden. Die PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder ist gebrauchsfertig: kein Aufwärmen, weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels vor dem Gebrauch.Besondere Merkmale:
Größenbereich – elf Proteine im Bereich von 5 bis 250 kDa
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
Scharfe Banden – ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbung
Referenzbänder – die 100, 50 und 20 kDa-Banden sind für eine einfache Orientierung intensiver
Getaggt – jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
Specifications
11 | |
Ja | |
Ungefärbt | |
PageRuler™ |
Proteinleiter | |
5 bis 250 kDa | |
250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa |