Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder, 10 bis 250 kDa
Mischung aus neun (9) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot.
Marke:  Thermo Scientific™ 26619X4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17196098
  • 722.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: acht 250 µl-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern
9
Ja
3 Farben: Blau, orange, grün
250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa
8 x 250 µl
SDS-PAGE
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm)
Proteinleiter
10 bis 250 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
PageRuler™
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder, 10 bis 250 kDa > 8 x 250 μl