Learn More
Bochem™ Propellerrührer mit 2 Flügeln, 18/8 Stahl, starr L=400mm, D=50 mm, Wellendurchmesser 8mm
Marke: Bochem™ 9704
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Rührstäbchen | |
400 mm | |
1/Packung |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 270 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Propellerrührer mit 2 Flügeln, 18/8 Stahl, starr L=400mm, D=50 mm, Wellendurchmesser 8mm > Schaufelrührer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur