Learn More
Tocris Bioscience™ PACMA 31
Irreversible protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor
126.00 CHF - 464.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Produkttyp | PACMA 31 |
Molekulargewicht | 430.47 |
Hemmstoffe | PACMA 31 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18778048
|
Tocris Bioscience™
5116/50 |
50 mg |
464.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18787048
|
Tocris Bioscience™
5116/10 |
10 mg |
126.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Irreversible protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor; inhibits growth of ovarian cancer cells. Suppresses tumor growth in a mouse xenograph model of human ovarian cancer.Spezifikation
>99% | |
PACMA 31 | |
430.47 | |
PACMA 31 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ PACMA 31