Learn More
Buerkle™ Verpackungseimer
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Buerkle™ Verpackungseimer eignen sich optimal für Transport, Verpackung und Aufbewahrung verschiedenster Materialien.
Marke: Buerkle™ 2327-0010
5.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für Lebensmittel- und Baumaterialbranche sowie für nicht-aggressive Chemikalien beim Umweltschutz, in Krankenhäusern und im Haushalt Mit starkem Griff und Qualitätsverschluss für Produktsicherheit.- Weißes Polypropylen
- Luftdichter Verschluss
- Inklusive Deckel
Spezifikation
Verpackungsbecher | |
Polypropylen | |
268 mm | |
263 mm | |
Je 1 |
10 l | |
Weiß | |
Geeignet für die Lebensmittel- oder Baustoffindustrie und nicht-aggressive Chemikalien in Umweltschutz, Krankenhäusern und im Haushalt | |
Hochwertiger Verschluss und starker Deckel |