Learn More
Buerkle™ Verpackungseimer
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Buerkle™ Verpackungseimer eignen sich optimal für Transport, Verpackung und Aufbewahrung verschiedenster Materialien.
Marke:  Buerkle™ 2327-0050
4.66 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11861091
  • 4.95 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Lebensmittel- und Baumaterialbranche sowie für nicht-aggressive Chemikalien beim Umweltschutz, in Krankenhäusern und im Haushalt Mit starkem Griff und Qualitätsverschluss für Produktsicherheit.
  • Weißes Polypropylen
  • Luftdichter Verschluss
  • Inklusive Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Verpackungsbecher
Polypropylen
225 mm
194 mm
Je 1
5 l
Weiß
Geeignet für die Lebensmittel- oder Baustoffindustrie und nicht-aggressive Chemikalien in Umweltschutz, Krankenhäusern und im Haushalt
Hochwertiger Verschluss und starker Deckel
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Verpackungseimer > Kapazität: 5 l