Learn More
Buerkle™ Verpackungseimer
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Buerkle™ Verpackungseimer eignen sich optimal für Transport, Verpackung und Aufbewahrung verschiedenster Materialien.
Marke:  Buerkle™ 2327-0030
3.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11851091
  • 3.85 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Lebensmittel- und Baumaterialbranche sowie für nicht-aggressive Chemikalien beim Umweltschutz, in Krankenhäusern und im Haushalt Mit starkem Griff und Qualitätsverschluss für Produktsicherheit.
  • Weißes Polypropylen
  • Luftdichter Verschluss
  • Inklusive Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Verpackungsbecher
Polypropylen
225 mm
123 mm
Je 1
3 l
Weiß
Geeignet für die Lebensmittel- oder Baustoffindustrie und nicht-aggressive Chemikalien in Umweltschutz, Krankenhäusern und im Haushalt
Hochwertiger Verschluss und starker Deckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Verpackungseimer > Fassungsvermögen: 3L