Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und Aufnahme sowie zum Schutz und Transport. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
Marke: Buerkle™ 2348-0003
8.81 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12700kg
Beschreibung
Taschen mit einem patentierten Druckverschluss. Inhalt bleibt staubfrei. Der Film ist wasserdicht und hat eine gute Reißfestigkeit.- LDPE, kristallklar
- 0.05 mm starker Film
- Geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln
Spezifikation
140 mL | |
Zum Lagern, Sammeln, Schützen und Versenden von Proben, Mustern und Verkaufsprodukten sowie von Lebensmitteln | |
0,050 mm | |
120 mm |
Kristallklar | |
LDPE | |
100/Packung | |
80 mm |