Learn More
Bryson Packaging™ Aluminiumfolie
Geeignet für allgemeine Verpackungszwecke und viele Laboranwendungen. Bryson Packaging™ Aluminiumfolie ist ideal zur Verwendung in Autoklaven. Lieferbar in Rollen mit einer Breite von 100 mm mit 18 μM Gauge und einer Breite von 500 mm mit 12 μM Gauge. Jede Rolle enthält 75 m qualitativ hochwertiger Verpackungsfolie.
65.00 CHF - 84.31 CHF
Spezifikation
Anwendungen Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 246,1 ft.
Farbe Metallic-Silber
Produkttyp Aluminiumfolie in Cutterbox
Material Aluminium
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12379548
Unterlagen ansehen
Bryson Packaging™
AKL-300-040J
500 mm
65.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12309558
Unterlagen ansehen
Bryson Packaging™
AKL-310-040C
100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für allgemeine Verpackungszwecke und viele Laboranwendungen, beispielsweise:
    • Flaschenversiegelung
    • Kulturröhrchen
    • Stopfen von Undichtigkeiten
    • Reduktion von Verdampfung oder Wärmeverlusten
    • Abdeckung von Korken
    • Herstellung von Wägeschiffchen oder -schalen
  • 75 m-Rollen mit unterschiedlicher Breite und Stärke lieferbar
  • Ideal für die Verwendung in Autoklaven
  • Lieferung in einer Abreißbox
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Metallic-Silber
Aluminium
246,1 ft.
Aluminiumfolie in Cutterbox
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Aluminiumfolie