Learn More
Bump Test Station Pac1000-7000+Prüfgas
Marke:  Draeger Safety 8318586
Artikelnummer. 15277126
  • 1545.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Spezifikation
58 l
Bump-Teststation
Ein Testgaszylinder
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bump Test Station Pac1000-7000+Prüfgas > Fassungsvermögen:Gehäuse 58L