Learn More
p70(S6K) Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1D11C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | p70(S6K) |
---|---|
Klon | 1D11C6 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16828705
|
Proteintech
66638-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16818705
|
Proteintech
66638-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates several residues of the S6 ribosomal protein. The kinase activity of this protein leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation. Amplification of the region of DNA encoding this gene and overexpression of this kinase are seen in some breast cancer cell lines. Alternate translational start sites have been described and alternate transcriptional splice variants have been observed but have not been thoroughly characterized.Spezifikation
p70(S6K) | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
p70 alpha, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6K, p70 S6K 1, p70 S6K alpha, p70 S6KA, p70(S6K), p70(S6K) alpha, p70S6K, P70S6K1, PS6K, Ribosomal protein S6 kinase I, RPS6KB1, S6K, S6K beta 1, S6K1, STK14A | |
RPS6KB1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1D11C6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human, Rat | |
P23443, P67999, Q8BSK8 | |
6198, 72508, 83840 | |
p70(S6K) Fusion Protein Ag5883 | |
Primary | |
-20°C | |
RPS6KB1 |