Learn More
p63/TP73L Antibody (rP40/8765), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-20791AF647
Artikelnummer. 18570738
  • 837.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
p63/TP73L Antibody (rP40/8765), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 647