Learn More
Brady™ Halogenfreie Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie Black 6000
Halogenfreies Band mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hohe Kratzfestigkeit.
34.95 CHF - 61.85 CHF
Product Code | Brand | Breite (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Breite (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||||
15741427
|
Brady™
196516 |
110 mm |
61.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911021
|
Brady™
196515 |
65 mm |
34.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
- Halogenfreie Bänder mit hoher Dichte
- Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
- Hohe Hitze- und Kratzbeständigkeit
- Kompatibel mit Brady™ BBP12- und BBP11-Etikettendruckern
- Band mit Harzformulierung
Specifications
Schwarz | |
Harz- | |
70 m |