Learn More
Brady™ Halogenfreie Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie Black 6000
Halogenfreies Band mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hohe Kratzfestigkeit.
Marke: Brady™ 196515
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Halogenfreie Bänder mit hoher Dichte
- Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
- Hohe Hitze- und Kratzbeständigkeit
- Kompatibel mit Brady™ BBP12- und BBP11-Etikettendruckern
- Band mit Harzformulierung
Spezifikation
Schwarz | |
70 m | |
R6000HF-65X70/O |
Harz- | |
65 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Halogenfreie Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie Black 6000 > Breite (metrisch): 65 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur