Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 Vakuumkonzentrator und Kits
Erhalten Sie die erforderlichen Komponenten für molekularbiologische Applikationen mit dem Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120-Vakuumkonzentrator und Kits.
10750.00 CHF - 36125.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15926171
|
Thermo Scientific™
SPD120-230 |
SpeedVac SPD120 Vakuumkonzentrator | 230 V / 50 Hz |
10750.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15936171
|
Thermo Scientific™
SPD120P1-230 |
SpeedVac SPD120 integriertes Systemkit | 230 V / 50 Hz |
30000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15946171
|
Thermo Scientific™
SPD120P2-230 |
SpeedVac SPD120 integriertes Systemkit | 230 V / 50 Hz |
36125.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Diese modularen Vakuumkonzentratoren bringen Flexibilität an Ihren Arbeitsplatz. Sie eignen sich ideal für die Verdampfung nicht aggressiver organischer Substanzen. Wählen Sie aus einem der 2 erhältlichen Kits: SPD120P1 SpeedVac Kit für die Standardverdampfung oder SPD120P2 SpeedVac™ Kit für die Lyophilisierung. Alle unsere SpeedVac Kits enthalten alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer.
Platzsparende Bauweise:
- Automatisches Entlüftungsventil für unbeaufsichtigten Start/Stopp
- Digitale Anzeige der Parameter zur einfachen, reproduzierbaren Auswahl
- Drei benutzerdefinierte Programme, die geändert und gespeichert werden können
- Unabhängige Timer für Wärme- und Laufbetrieb sowie akustischer Alarm, wenn der Durchlauf abgeschlossen ist
- PTFE-beschichtete Kammer für eine hohe chemische Beständigkeit und zur einfachen Reinigung
- Kombinierbar mit einer geeigneten Kühlfalle, Vakuumpumpe oder Chemikalienfalle für ein komplettes Aufkonzentrations- und Trocknungssystem
Produktmerkmale:
- Grundlegende molekularbiologische Anwendungen mit höherer Kapazität der Mikrotiterplatten
- Einfache Anzeige und Programmierung
- Sechs Programme verfügbar
- Verbesserte Verdunstung, kompatibel mit organischen Substanzen
- Glasabdeckung mit Strahlungselementen zur Beschleunigung der Verdampfung und Verkürzung der Trocknungszeit
- Der Vakuumendpunktmodus beendet den Betrieb bei Erreichen des voreingestellten Vakuumniveaus
- Digitale Anzeige von Vakuum, Temperatur und Zeit
- Der verriegelte Deckel und die Anzeige für die Deckelverriegelung gewährleisten die Sicherheit des Benutzers während des Betriebs
Das SpeedVac SPD120 P1 Kit enthält:
- SpeedVac Konzentrator
- Universalvakuumsystem (UVS450) mit ölfreier Vakuumpumpe und Kühlfalle (-50 °C)
- Kondensationskolben aus Glas (GCF400)
- 40 x 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
- Schlauch-Kit mit 12’ dickwandigen Vakuumschläuchen, Schlauchschneider, Klemmen und sonstigem Montagezubehör, manuellem Belüftungsventil BV130 sowie Gebrauchsanleitung
- CryoCool Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Das SpeedVac SPD120 P2 Kit enthält:
- SpeedVac Konzentrator, Basismodell für die Molekularbiologie
- -105 ºC, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
- VPL120 Hochvakuumpumpe
- 40 x 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
- Universal-Schlauchsatz (TFK100)
- Digitales Vakuummeter
- Kit mit chemischer Falle zur Verwendung mit Einwegkartuschen
- Einwegkartusche mit Farbindikator zur Absorption von Säuren und Wasserdampf
- Kondensationskolben aus Glas
- Schmieröl für Vakuumpumpen
- CryoCool Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
- Acetonitril
- Ethanol
- Isopropanol
- Methanol
- Wasser
- Acetonitril und Wasser
- Ethanol und Wasser
- Methanol und Wasser
- Ammoniumhydroxid
Typische Anwendungen:
- Trocknen von Biomolekülen in der HPLC-Fraktionierung
- Verdampfen von Reinigungslösungsmitteln
- Trocknen von Naturproduktextrakten in Wirkstoff-Assays
- Lyophilisation