Learn More
p-Toluoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11423067
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022692
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. 11423067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15581.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Toluoylchlorid wurde zur Herstellung von Antigen, Tolyl-Amido-Humanserumalbumin, verwendet. Es wird als Reagenz zur Synthese von (+)-Yashabushitriol, Derivaten von Desloratadin, verwendet.
Löslichkeit
Reagiert mit Wasseralkohol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmittel, Säuren, Basen, aktiven Metallen, Alkoholen, Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-60-2
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.593
MDL-Nummer MFCD00000696
InChI-Schlüssel NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC-Name 4-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluoyl Chloride
Schmelzpunkt °C to 2°C
Dichte 1.169
Siedepunkt 225°C to 227°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.553
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 471492
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water alcohol.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 ArtikelnummerA15581.22,A15581.36,A15581.0E
Chargennummer10243153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 ArtikelnummerA15581.22,A15581.36,A15581.0E
Chargennummer10238547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA15581.22,A15581.36,A15581.0E
ChargennummerB4020C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15581.22,A15581.36,A15581.0E
Chargennummer10232978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15581.22,A15581.36,A15581.0E
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-methyl-Benzoyl chloride
Name des Produkts
p-Toluoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >