Learn More
p-Toluoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10521201
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521201
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10521201
Marke: Thermo Scientific Acros 147980050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-60-2
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.6
MDL-Nummer MFCD00000696
InChI-Schlüssel NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13405
IUPAC-Name 4-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluoyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -2.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 225.0°C to 227.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCl
Brechungsindex 1.5525 to 1.5545
Menge 5 mL
Beilstein 09,486
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0432696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number147980050,147980025,147982500,147980010
ChargennummerA0458416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog Number147980050,147980025,147982500,147980010
ChargennummerA0444272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number147980050,147980025,147982500,147980010
ChargennummerA0402080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147980050,147980025,147982500,147980010
ChargennummerA0409201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number147980050,147980025,147982500,147980010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
p-Toluoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >