Learn More
p-Toluidin, 99 %, kristalline Schmelze, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.16 g/mol
30.65 CHF - 1085.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 106-49-0 |
---|---|
Summenformel | C7H9N |
Molekulargewicht (g/mol) | 107.16 |
InChI-Schlüssel | RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene |
PubChem CID | 7813 |
ChEBI | CHEBI:37825 |
IUPAC-Name | 4-Methylanilin |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10024742
|
Thermo Scientific Acros
376352500 |
250 g | Glasflasche |
30.65 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10128022
|
Thermo Scientific Acros
376350010 |
1 kg | Glasflasche |
71.36 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12694967
|
Thermo Scientific Acros
376350050 |
5 kg | HDPE-Flasche |
259.29 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12624977
|
Thermo Scientific Acros
376350250 |
25 kg | Metalltrommel |
1085.40 CHF
25 Kilogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
106-49-0 | |
107.16 | |
p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene | |
CHEBI:37825 | |
CC1=CC=C(C=C1)N |
C7H9N | |
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N | |
7813 | |
4-Methylanilin |
Spezifikation
p-Toluidine | |
106-49-0 | |
Weiß bis braun | |
87°C | |
98.5% min. (GC) | |
C7H9N | |
15,9696 | |
Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol | |
CC1=CC=C(C=C1)N | |
107.16 | |
CHEBI:37825 | |
99% |
99% | |
41.0°C to 46.0°C | |
200.0°C | |
Echt | |
99 % | |
CH3C6H4NH2 | |
p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene | |
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methylanilin | |
7813 | |
107.16 | |
Kristalle oder kristalline Masse |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig bei Hautkontakt.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Giftig bei Einatmen.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Giftig bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-403-1
Recommended Storage : Kann bei Lagerung dunkler werden
- p-Toluidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.