Learn More
p-Toluolsulfonsäurefluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398665
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluolsulfonsäurefluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398665
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11398665
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12204.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluenesulfonyl fluoride is used for sulfonylation of organometallic reagents as a simple, one-step synthesis of sulfones. It is useful in the treatment of Alzheimer?s disease. It is used to study the DNS polymerase from spinach leaf extracts. It was used in isolation and separation of Pseudomonas aeruginosa membranes by density sucrose gradient centrifugation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-16-3
Summenformel C7H7FO2S
Molekulargewicht (g/mol) 174.189
MDL-Nummer MFCD00007421
InChI-Schlüssel IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9965
IUPAC-Name 4-methylbenzolsulfonyl fluorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl fluoride
Schmelzpunkt 40°C to 41°C
Siedepunkt 112°C (16 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2208423
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 174.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10163028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL12204.14,L12204.06
Chargennummer10235126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL12204.14,L12204.06
Chargennummer10174076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2021 Catalog NumberL12204.14,L12204.06
Name des Produkts
p-Toluolsulfonsäurefluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >