Learn More
p-Toluolsulfonsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382675
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluolsulfonsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382675
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11382675
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00160.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326.381 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 4124-41-8
Summenformel C14H14O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 326.381
MDL-Nummer MFCD00008548
InChI-Schlüssel PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 77773
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)sulfonyl4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic anhydride
Schmelzpunkt 125°C to 130°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2223702
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 326.38
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ02L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL00160.14,L00160.06
Chargennummer10254828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL00160.14,L00160.06
Chargennummer10252064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog NumberL00160.14,L00160.06
ChargennummerT09K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberL00160.14,L00160.06
ChargennummerR03K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberL00160.14,L00160.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Toluene-p-sulphonicanhydride
Name des Produkts
p-Toluolsulfonsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >