Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10412293
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10412293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10412293
Marke: Thermo Scientific Acros 421235000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-84-1
Summenformel C7H7NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00798566,MFCD00064388
InChI-Schlüssel KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3720192
IUPAC-Name Natrium;4-Methylbenzolsulfonat
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Schmelzpunkt >400°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >500°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Merck Index 14,9533
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number421235000,421231000
ChargennummerA0449908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog Number421235000,421231000
ChargennummerA0401727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number421235000,421231000
ChargennummerA0398112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number421235000,421231000
ChargennummerA0405650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number421235000,421231000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >