Learn More
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, ACS, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11305078
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, ACS, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305078
100g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Artikelnummer. 11305078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044002.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat wird als Katalysator bei der Synthese von Resveratrol, in Oxan-Derivaten als Antimalariamittel, als Substituiertes Piperidin und unsymmetrisches Benzyl verwendet. Sie wirkt als Katalysator bei der Herstellung von 1,3,5-trisubstituierten Pyrazolderivaten, selenierten Keten-Dithioacetalen, Triazolquinazolinon- und Benzimidazoquinazolinon-Derivaten. Sie dient auch als Zwischenprodukt bei der Veresterung und bei reduktiven Aminierungsreaktionen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6192-52-5
Summenformel C7H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 190.213
MDL-Nummer MFCD00142137
InChI-Schlüssel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 521998
IUPAC-Name 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 103 bis 106°C (wasserfrei)
Siedepunkt 140 °C (20 mmHg)
Farbe Rosa bis Weiß
UN-Nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS
Dichte 1,24 g/mL
Menge 100g
Flammpunkt 150 °C (302 °F)
Geruch mild
Physikalische Form Kristallin
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number044002.36,044002.22
ChargennummerU17J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number044002.36,044002.22
ChargennummerN27J039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number044002.22
ChargennummerU02I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number044002.36,044002.22
ChargennummerA24S015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044002.36,044002.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Name des Produkts
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, ACS, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals >