Learn More
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, 97.5 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Schmelzpunkt | 100.0°C to 108.0°C |
Farbe | Rosa bis Weiß |
Flammpunkt | 180°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Summenformel | C7H8O3S·H2O |
Strukturformel | CH3C6H4SO3H·H2O |
Menge | 1 kg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, 97.5 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur