Learn More
p-Toluolsulfonsäure, 12 % in Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 104-15-4 | C7H8O3S | 172.198 g/mol
90.70 CHF - 233.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonic acid |
---|---|
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | 12% in Acetic Acid |
CAS | 104-15-4, 64-19-7 |
Siedepunkt | 116.0°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10677391
|
Thermo Scientific Acros
421222500 |
250 g |
90.70 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10015720
|
Thermo Scientific Acros
421220010 |
1 kg |
233.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
p-Toluenesulfonic acid | |
12% in Acetic Acid | |
116.0°C | |
MFCD00064387 | |
11 to 13% (Alkalimetry) | |
1.0700g/mL | |
p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, tosylic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-methylbenzenesulfonic acid | |
JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methylbenzensulfonsäure | |
6101 | |
172.2 | |
Glasflasche | |
1.07 | |
Lösung |
Farblos bis hellgelb | |
104-15-4, 64-19-7 | |
C7H8O3S | |
11, 97 | |
01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 | |
15, 9692 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
172.198 | |
CHEBI:27849 | |
Rein | |
1.3825 to 1.3845 | |
41°C |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XT6300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.