Learn More
p-Toluolsulfonamid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-55-3
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
MDL-Nummer MFCD00011692
InChI-Schlüssel LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
IUPAC-Name 4-Methylbenzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonamide
Schmelzpunkt 136.0°C to 140.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 221.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 202°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO2NH2
Menge 1 kg
Beilstein 11, 104
Fieser 13,294
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.32 g/100 mL(25° c). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 171.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
p-Toluolsulfonamid 99 %, Thermo Scientific Chemicals >