Learn More
p-Toluolsulfonsäureamidm 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450133
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluolsulfonsäureamidm 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450133
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11450133
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12156.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
p-Toluene sulfonamide was used to prepare the precursor required for synthesis of ethyl 6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate. It act as a derivative of ammonia activated to alkylation by alkyl halides is exemplified by the synthesis of N-tosyl-2,3-dihydroisoindole from o-xylylene dibromide. It is a precursor of N-tosyl imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Toluol-Sulfonamid wurde zur Herstellung des Vorläufers verwendet, der für die Synthese von Ethyl-6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-carboxylat erforderlich ist. Es fungiert als Derivat von Ammoniak, das durch Alkylhalogenide zur Alkylierung aktiviert wird, veranschaulicht am Beispiel der Synthese von N-Tosyl-2,3-dihydroisoindol aus O-Xylylendibromid. Ein Vorläufer von N-Tosyliminen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-55-3
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.214
MDL-Nummer MFCD00011692
InChI-Schlüssel LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
IUPAC-Name 4-Methylbenzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonamide
Schmelzpunkt 136°C to 139°C
Siedepunkt 221°C (10 mmHg)
Flammpunkt 202°C (395°F)
Menge 500 g
Beilstein 472689
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10220444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA12156.0E,A12156.0C,A12156.36,A12156.30
Chargennummer10251184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA12156.0E,A12156.0C,A12156.36,A12156.30
Chargennummer10249077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 ArtikelnummerA12156.0E,A12156.0C,A12156.36,A12156.30
Chargennummer10245008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 ArtikelnummerA12156.0E,A12156.0C,A12156.36,A12156.30
Chargennummer10237885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA12156.0E,A12156.0C,A12156.36,A12156.30
Name des Produkts
p-Toluolsulfonsäureamidm 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >