Learn More
P-Phenylen-Diisothiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10177560
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
P-Phenylen-Diisothiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10177560
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10177560
Marke: Thermo Scientific Acros 417510050
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4044-65-9 | C8H4N2S2 | 192.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4044-65-9
Summenformel C8H4N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 192.27
MDL-Nummer MFCD00004811
InChI-Schlüssel OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 19958
IUPAC-Name 1,4-Diisothiocyanatobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Phenylene diisothiocyanate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 129.0°C to 133.0°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SCNC6H4NCS
Menge 5 g
Merck Index 15, 1309
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in acetone
Formelmasse 192.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number417510050,417510250
ChargennummerA0435632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number417510050,417510250
ChargennummerA0443317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number417510050,417510250
ChargennummerA0424195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog Number417510050,417510250
ChargennummerA0404968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2021 Catalog Number417510050,417510250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Phenylene diisothiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
P-Phenylen-Diisothiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >