Learn More
p-Cresol, puriss p.a., ≥99.0 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Hëan™
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Cresol |
Schmelzpunkt | 32 °C bis 35 °C |
Dichte | 1.034 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 202 °C |
Flammpunkt | 85 °C (185 °F) |
Zündpunkt | 1038 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H4OH |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3455 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p-Cresol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: p-cresol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
p-Cresol, puriss p.a., ≥99.0 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Hëan™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur