Learn More
p-Anisinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10686352
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Anisinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686352
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10686352
Marke: Thermo Scientific Acros 152371000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-09-4
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002542
InChI-Schlüssel ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC-Name 4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 181.0°C to 186.0°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Siedepunkt 275.0°C
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3OC6H4CO2H
Brechungsindex 1.5710 to 1.5760
Menge 100 g
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,ethyl acetate
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
p-Anisinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals >