Learn More
Draeger™ Sauerstoffmonitore
Ideal für die personenbezogene Überwachung von Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff oder Sauerstoff.
Marke:  Draeger™ 8322004
Artikelnummer. 10618620
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht und kompakt, bietet ausgezeichneten Tragekomfort - stabile und drehbare Krokodilklemme, stoßfeste und chemikalienbeständige Gummibeschichtung, erfüllt die IP68-Anforderungen für raue Arbeitsumgebungen
  • Das große, sprachfrei gestaltete Display zeigt kontinuierlich die Gaskonzentration und zugleich die entsprechende Messeinheit an. Bei Dunkelheit sorgt die Hintergrundbeleuchtung dafür, dass sich die Werte eindeutig ablesen lassen.
  • Ausgestattet mit einem Dräger XXS-Sensor, der den Gaszugang am 3500 sowohl von oben als auch von vorne gewährleistet, sodass eine kontinuierliche Messung immer gewährleistet ist, auch wenn ein Gaseinlass versehentlich abgedeckt wurde
  • Ereignisprotokollierung zur Speicherung von bis zu 60 Ereignissen mit Datum und Uhrzeit; die Infrarotanalyse ermöglicht das Laden auf den PC zur weiteren Analyse
  • Bump- und Funktionstest weist den Anwender darauf hin, wenn ein Bump-Test oder eine Kalibrierung erforderlich ist; Tests werden in Sekunden durchgeführt
  • Bietet mehr Sicherheit durch extrem schnelle Reaktionszeiten; robuste Sensoren können auch unter extremen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, ohne dass es zu Fehlalarmen kommt
  • Dreifacher Alarm mit einem deutlich vernehmbaren Mehrtonsignal und optischem Alarm durch eine hell blinkende 360°-LEDs an Ober- und Unterseite sowie Vibrationsalarm
Spezifikation
Spezifikation
Akustisch, optisch und vibrierend
Sauerstoff
10 bis 90&Prozent; r.h.
0 bis 25 % vol.
1/Packung
10 s
Ambient −30& bis +50&Grad Celsius
> 8,600 h
Überwachungsgerät für Sauerstoff
IP65
700 bis 1300 hPa
0.1 % vol.
Gas
0.12 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Draeger™ Sauerstoffmonitore > Reaktionszeit: 10 s