Learn More
Oxon, Monopersulfat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443850
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxon, Monopersulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443850
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11443850
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089892.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 70693-62-8 | H3K5O18S4 | 614.74 g/mol
Oxone is used for halogenation of a,b-unsaturated carbonyl compounds and catalytic generation of hypervalent iodine reagents for alcohol oxidation. It is a used for rapid, and good synthesis of oxaziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70693-62-8
Summenformel H3K5O18S4
Molekulargewicht (g/mol) 614.74
MDL-Nummer MFCD00040551
InChI-Schlüssel HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Synonym Potassium peroxymonosulfate, Potassium monopersulfate triple salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxone
Physikalische Form granular
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Formelmasse 615.5
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.15 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN27L050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number089892.A7,089892.A1,089892.22
ChargennummerZ03K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
ChargennummerW13K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
ChargennummerU02K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
ChargennummerS21K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxone, monopersulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium peroxymonosulfate sulfate, Potassium pyrosulfate,Dipotassium peroxodisulphate, Potassium
Name des Produkts
Oxon, Monopersulfat, Thermo Scientific Chemicals >